Merck
JWPH96F162D9
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Amino-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;1H/t4-,5-;/m1./s1
InChI Key
HUQJAEXTMMVOBZ-TYSVMGFPSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)