Merck
JWPH961B8BDA
J & W Pharmlab LLC
(R)-Pyrrolidin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(pyrrolidin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)7-8-5-4-6-11-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
ATXGOHFUKJHAJB-MRVPVSSYSA-N
保管温度
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pale Oil
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)