Merck
JWPH95EB7A91
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-cycloheptanecarboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-methoxycycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-12-9-6-4-3-5-8(7-9)10(11)13-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
HAUFPMNGCSIVQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0805
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0805
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)