Merck
JWPH95E08DB0
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Hydroxy-3-methyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-4-hydroxy-3-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-8-7-12(6-5-9(8)13)10(14)15-11(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
PSDMSGJMWVMEMV-IUCAKERBSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1793
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1793
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)