Merck
JWPH95E08C94
J & W Pharmlab LLC
Oxazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.19
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl oxazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10-6-9-4-5-12-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
InChI Key
OXROIRWYICUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0694
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0694