Merck
JWPH9446CA43
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-quinoxaline-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.17
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-2-quinoxalinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-5-8-9(11)13-7-4-2-1-3-6(7)12-8/h1-4H,(H2,11,13)
InChI Key
LJOCOFBYDAMSSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0665
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)