Merck
JWPH9446C9F6
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dibromo-1,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.95
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dibromo-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one
Inchi Code
1S/C7H6Br2N2O/c8-5-4-3(11-6(5)9)1-2-10-7(4)12/h11H,1-2H2,(H,10,12)
InChI Key
PLDHUVFYTJRAOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0912
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0912