Merck
JWPH942F324B
J & W Pharmlab LLC
1,4,5-Trimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
1,4,5-trimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-4-5(2)9(3)8-6(4)7(10)11/h1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
ILSCLYWGCQCTAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0971
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0971