Merck
JWPH93EDCEE1
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-isothiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromoisothiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)11-8-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
FLQHQYQPUQQGER-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0484
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0484