Merck
JWPH93D8B448
J & W Pharmlab LLC
Pyridin-2-yl-glycine tert-butyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.72
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-2-(pyridin-2-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)9(12)8-6-4-5-7-13-8;/h4-7,9H,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
DBHHTOORADUNGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0144S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0144S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)