Merck
JWPH580E136B
J & W Pharmlab LLC
Pyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7-ylamine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-6-8-3-1-5-2-4-9-10(5)6/h1-4H,(H2,7,8)
InChI Key
FHIQHQAGGIWXMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0433
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0433
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)