Merck
JWPH57C9E2DC
J & W Pharmlab LLC
(S)-5-Chloro-2,3-dihydro-benzofuran-3-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.07
MDL番号:
Iupac Name
(S)-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO.ClH/c9-5-1-2-8-6(3-5)7(10)4-11-8;/h1-3,7H,4,10H2;1H/t7-;/m1./s1
InChI Key
UYQLHGNVIKNTDS-OGFXRTJISA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1637S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1637S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)