Merck
JWPH37C0508B
J & W Pharmlab LLC
4,5,6,7-Tetrahydro-thiazolo[4,5-c]pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.13
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.2ClH/c1-2-7-3-5-6(1)9-4-8-5;;/h4,7H,1-3H2;2*1H
InChI Key
PKXOIYRWBPXYGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0448S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0448S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)