Merck
JWPH3249ECA4
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-4-methyl-isothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-bromo-4-methylisothiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-6-4(3)5/h2H,1H3
InChI Key
WPCSBZGLVJFKPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)