Merck
JWPH3249EBF1
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Fluoro-phenyl)-thiazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNOS/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-12-9(5-13)6-14-10/h1-6H
InChI Key
JICLYSLZMLTUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0065
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0065
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)