Merck
JWPH3249EB06
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-1,4,4-trimethyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.15
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1,4,4-trimethyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c1-12(2)7-11(15)14(3)10-5-4-8(13)6-9(10)12/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
OOAOOSQZJDXRKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0233
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0233
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)