Merck
JWPH3249E95D
J & W Pharmlab LLC
(3aR, 6aR)-Hexahydro-pyrrolo[3,4-b]pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3aR,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-1(2H)-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.C2H2O4/c1-11(2,3)15-10(14)13-5-4-8-6-12-7-9(8)13;3-1(4)2(5)6/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)/t8-,9+;/m1./s1
InChI Key
XXSOHTQXIXQETM-RJUBDTSPSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0560X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0560X