Merck
JWPH3249E87D
J & W Pharmlab LLC
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.06
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7N3.2ClH/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1;;/h1-2,7H,3-4H2;2*1H
InChI Key
FUSJLVPGHNUJRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0363S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0363S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)