Merck
JWPH3249E7C4
J & W Pharmlab LLC
cis-2-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-7-8-13-11(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1
InChI Key
CQACFNSKPYNJEE-QWRGUYRKSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)