コンテンツへスキップ
Merck

JWPH3249E6FC

J & W Pharmlab LLC

1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:

Iupac Name

1-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid

Inchi Code

1S/C11H9NO2/c13-11(14)10-7-4-8-12(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)

InChI Key

GMLCQPJLSFPJMX-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

US

Physical Form

White Solid

Product Link

https://www.jwpharmlab.com/home/product/72R0022

MSDS

https://www.jwpharmlab.com/home/product/72R0022


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)