Merck
JWPH3249E6E1
J & W Pharmlab LLC
4-tert-Butoxy-pyrimidine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(tert-butoxy)pyrimidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-9(2,3)13-8-4-5-11-7(6-10)12-8/h4-5H,1-3H3
InChI Key
ICPVFTFBLJDEQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0496
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0496
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)