Merck
JWPH3249E665
J & W Pharmlab LLC
C-(5-Methyl-pyrimidin-2-yl)-methylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.08
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrimidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-3-8-6(2-7)9-4-5;;/h3-4H,2,7H2,1H3;2*1H
InChI Key
XOECPKJRWKMXPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0302S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0302S