Merck
JWPH3249E63F
J & W Pharmlab LLC
3,5-Dichloro-4-methoxy-pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-9-5(4)7/h2H,1H3
InChI Key
FZBKNXQRYVZIKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)