Merck
JWPH3249E54E
J & W Pharmlab LLC
3,5-Difluoro-4-iodo-pyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.99
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodopicolinonitrile
Inchi Code
1S/C6HF2IN2/c7-3-2-11-4(1-10)5(8)6(3)9/h2H
InChI Key
DIZQHKYVQVHNLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1332
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1332