Merck
JWPH3249E54A
J & W Pharmlab LLC
6,7-Dihydro-5H-[2]pyrindin-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridin-5-ol
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-2-1-6-5-9-4-3-7(6)8/h3-5,8,10H,1-2H2
InChI Key
OLQNADLOODXWQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1318
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1318