Merck
JWPH3249E521
J & W Pharmlab LLC
3,6-difluoropyridin-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.56
MDL番号:
Iupac Name
3,6-difluoropyridin-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4F2N2.ClH/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
InChI Key
BUJXPMFZQVTXQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1220S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1220S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)