Merck
JWPH3249E45B
J & W Pharmlab LLC
2-Hydroxy-4-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.14
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c1-3-2-4(8(9,10)11)12-6(13)5(3)7(14)15/h2H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
ZPCDIHWOWKYXGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)