Merck
JWPH3249E452
J & W Pharmlab LLC
6-Amino-2-chloro-4-methyl-nicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.6
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-2-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-2-6(10)11-7(8)5(4)3-9/h2H,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
ODMRBRUDPUNEHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0925
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0925
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)