Merck
JWPH3249E427
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.ClH/c1-2-6-7(8-4-1)3-5-9-6;/h1-2,4,9H,3,5H2;1H
InChI Key
FWQBHPJYAYEVRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0854S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0854S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)