Merck
JWPH3249E3B7
J & W Pharmlab LLC
5-Benzyloxy-pyridin-2-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.7
MDL番号:
Iupac Name
5-(benzyloxy)-2-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.ClH/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,9H2,(H2,13,14);1H
InChI Key
YLMQLVOVIJXEPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0709S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0709S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)