Merck
JWPH3249E37E
J & W Pharmlab LLC
6-Chloro-oxazolo[5,4-b]pyridin-2-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.57
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro[1,3]oxazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-4-5(9-2-3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H2,8,10)
InChI Key
PEDGQBYWIPBVNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0656
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0656
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)