Merck
JWPH3249E19B
J & W Pharmlab LLC
4-Methyl-pyridine-2-sulfonyl chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.1
MDL番号:
Iupac Name
4-methylpyridine-2-sulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S.ClH/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10;/h2-4H,1H3;1H
InChI Key
UIRYHRFHNOYLBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0144S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0144S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)