Merck
JWPH3249E0D8
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-bromoimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)7-8-11-3-6(10)4-13(8)5-12-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FTBIIQQYFCUUKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0566
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0566