Merck
JWPH3249E093
J & W Pharmlab LLC
3-bromo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-5-9-10-4-2-1-3-7(6)10/h5H,1-4H2
InChI Key
RHPLGVPJDFRGHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0484
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)