Merck
JWPH3249E01C
J & W Pharmlab LLC
1,4,5,6-Tetrahydro-cyclopentapyrazole-3-carbaldehyde, dimer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-4-7-5-2-1-3-6(5)8-9-7/h4H,1-3H2,(H,8,9)
InChI Key
OARNCDPKZBAFOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0348
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0348
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)