Merck
JWPH3249DE0E
J & W Pharmlab LLC
(S)-Octahydro-pyrido[1,2-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
(9aS)-octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2/t8-/m0/s1
InChI Key
ONHPOXROAPYCGT-QMMMGPOBSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0182
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0182
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)