Merck
JWPH3249DD28
J & W Pharmlab LLC
5-Amino-azepan-2-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.1
MDL番号:
Iupac Name
5-aminoazepan-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c7-5-1-2-6(9)8-4-3-5;;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);2*1H
InChI Key
LUUHELZXIFMEIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1224S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1224S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)