Merck
JWPH3249DB16
J & W Pharmlab LLC
Azepan-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.77
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-azepanylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-5-4-7-12-8-6-9;/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI Key
ZRFSAZHRFOYRMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0639S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0639S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)