Merck
JWPH3249DAE8
J & W Pharmlab LLC
8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diaza-spiro[4.5]decan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.34
MDL番号:
Iupac Name
8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)
InChI Key
FVNFBBAOMBJTST-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0505
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0505
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)