Merck
JWPH3249D9B1
J & W Pharmlab LLC
4-(4-Bromo-phenoxy)-piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.6
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO.ClH/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11;/h1-4,11,13H,5-8H2;1H
InChI Key
IOPDEOBAKDCJMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0133S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0133S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)