Merck
JWPH3249D99D
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-4-yl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.82
MDL番号:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-yl(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H19NO.ClH/c20-18(17-10-12-19-13-11-17)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H
InChI Key
ZAOMSHJTKPWRLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S