Merck
JWPH3249D978
J & W Pharmlab LLC
1-(3,4-Dichloro-benzyl)-piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15Cl2NO2/c14-11-2-1-9(7-12(11)15)8-16-5-3-10(4-6-16)13(17)18/h1-2,7,10H,3-6,8H2,(H,17,18)
InChI Key
VQPPZJFSPCJYFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0078
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)