Merck
JWPH3249D96B
J & W Pharmlab LLC
5-Chloro-2-(piperidin-4-yloxy)-pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.68
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-pyridinyl 4-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c11-8-1-2-10(13-7-8)14-9-3-5-12-6-4-9/h1-2,7,9,12H,3-6H2
InChI Key
AMZYBOJPLHNYJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0063
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0063