Merck
JWPH3249D83E
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-benzooxazole-2-carboxylic acid amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)13-8(11-5)7(10)12/h1-3H,(H2,10,12)
InChI Key
CEPSYFXCUFTLTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0294
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0294
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)