Merck
JWPH3249D690
J & W Pharmlab LLC
Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-thiomorpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H13NO2S/c1-2-10-7(9)6-5-11-4-3-8-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI Key
PGSDSYPPZAPZCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0021
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0021
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)