Merck
JWPH3249D647
J & W Pharmlab LLC
3-Methyl-6-nitro-2H-isoquinolin-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-6-4-7-5-8(12(14)15)2-3-9(7)10(13)11-6/h2-5H,1H3,(H,11,13)
InChI Key
JFUCNOQBVVYZNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)