Merck
JWPH3249D38C
J & W Pharmlab LLC
1-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-6-ylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.13
MDL番号:
Iupac Name
1-methylindolin-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c1-11-5-4-7-2-3-8(10)6-9(7)11;;/h2-3,6H,4-5,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
NBSDYXSEHVLNSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0365S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0365S