Merck
JWPH3249D344
J & W Pharmlab LLC
5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.17
MDL番号:
Iupac Name
5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-10(13)7-1-5-2-8-9(15-4-14-8)3-6(5)11-7/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)
InChI Key
BJRAHWGTBUCWCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0285
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0285