Merck
JWPH3249D213
J & W Pharmlab LLC
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.6
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N4.ClH/c7-6-5-4(1-2-8-6)3-9-10-5;/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10);1H
InChI Key
QNWSABAYVBUIFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0549S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0549S