Merck
JWPH3249D0B0
J & W Pharmlab LLC
6-Hydrazino-1H-indazol-3-ylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.1
MDL番号:
Iupac Name
6-hydrazino-1H-indazol-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5.2ClH/c8-7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)11-12-7;;/h1-3,10H,9H2,(H3,8,11,12);2*1H
InChI Key
RKOTVBDEVQLPGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0042S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0042S